1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Synonyms: Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)
010522-25G 010522-5G
FLUO010522-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010522-25G FLUO010522-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Formule: C₅F₁₀O
MW: 266,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191577
Numéro CAS: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité