Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-2-Butanol

Danger
Synonyms: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol

036066-1G 036066-5G
FLUO036066-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036066-1G FLUO036066-5G
(S)-(+)-2-Butanol
(S)-(+)-2-Butanol


Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064281
Numéro CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité