(S)-(-)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0796-1G P0796-25G P0796-5G
TCIAP0796-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP0796-1G TCIAP0796-25G TCIAP0796-5G
(S)-(-)-1-Phényléthanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&vid=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -46.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité