trans-2-Phénylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
P1174-1G P1174-5G
TCIAP1174-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP1174-1G TCIAP1174-5G
trans-2-Phénylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-2-Phénylcyclohexanol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ed1228856f8f3d3690d0e98244fbd473a1dcfc&vid=98ed1228856f8f3d3690d0e98244fbd473a1dcfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité