Glutaraldéhyde 24 - 26% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
G0067-500ML G0067-25ML
TCIAG0067-500MLEA 336 EUR InStock
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
Glutaraldéhyde 24 - 26% dans l'eau
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c2fbca3c625484220b2ce95b83ea86a8a75bf01&vid=e706d354dac2766116cc4d05eedf7783d53af3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité