Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-o-toluidine

Attention
Synonyms: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline

037201-25G 037201-5G
FLUO037201-25GEA 0 EUR InStock
FLUO037201-25G FLUO037201-5G
3-Bromo-o-toluidine
3-Bromo-o-toluidine


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C (1013 hPa)
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051579
Numéro CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité