3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
A2469-1G A2469-5G
TCIAA2469-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA2469-1G TCIAA2469-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190120
Numéro CAS: 69411-68-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&vid=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité