Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Bromo-2-fluoroanisole

Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether

046493-10G 046493-25G
FLUO046493-10GEA 0 EUR InStock
FLUO046493-10G FLUO046493-25G
3-Bromo-2-fluoroanisole
3-Bromo-2-fluoroanisole


Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD07780183
Numéro CAS: 295376-21-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité