Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4,5-difluorotoluène

Attention
Synonyms: 4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene, 1-Bromo-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene

032769-1G 032769-5G
FLUO032769-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032769-1G FLUO032769-5G
2-Bromo-4,5-difluorotoluène
2-Bromo-4,5-difluorotoluène


Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD07777160
Numéro CAS: 875664-38-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité