2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G B3875-25G
TCIAB3875-5GEA 88 EUR InStock
TCIAB3875-5G TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD04973752
Numéro CAS: 450-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&vid=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité