1-Chloro-2-butène (mélange d'isomères) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0145-25ML C0145-100ML C0145-500ML
TCIAC0145-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAC0145-25ML TCIAC0145-100ML TCIAC0145-500ML
1-Chloro-2-butène (mélange d'isomères) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
1-Chloro-2-butène
Formule: C₄H₇Cl
Point d'ébullition: 83°C
Densité: 0,9491 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: -19°C
Numéro MDL: MFCD00000987
Numéro CAS: 591-97-9
EINECS: 209-739-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03dad3623eadc756a74445f209c0d521f1089bc&vid=d5d478c629622a2dea44b9dd53eed6d3257ed072&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité