1-Chloro-2-butène (mélange d'isomères) >62.0% (par GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
Fournisseur: TCI
Danger
C1686-25ML C1686-500ML
TCIAC1686-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC1686-25ML TCIAC1686-500ML
1-Chloro-2-butène (mélange d'isomères) >62.0% (par GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
1-Chloro-2-butène
Formule: C₄H₇Cl
Point d'ébullition: 83 - 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9491 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: –10°C
Numéro MDL: MFCD00000987
Numéro CAS: 591-97-9
EINECS: 209-739-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632e13e455fdcbbbcc59b40f2a788c54df6a3a40&vid=632e13e455fdcbbbcc59b40f2a788c54df6a3a40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 62.0% (total of isomers)
3-Chloro-1-butene max. 38.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité