Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène

Synonyms: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene

036322-1G 036322-5G
FLUO036322-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036322-1G FLUO036322-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112549
Numéro CAS: 21397-07-9
EINECS: 244-365-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité