Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Chloroacétophénone

Attention
Synonyms: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone

024871-100G 024871-25G
FLUO024871-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024871-100G FLUO024871-25G
3'-Chloroacétophénone
3'-Chloroacétophénone


Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Densité: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000593
Numéro CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité