Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0123-500GEA 495 EUR InStock
TCIAO0123-500G TCIAO0123-25G TCIAO0123-100G
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/21/28990421.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité