Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Difluoropyridine

Danger

033562-1G 033562-5G
FLUO033562-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033562-1G FLUO033562-5G
2,3-Difluoropyridine
2,3-Difluoropyridine


Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114143
Numéro CAS: 1513-66-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité