Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
D3357-5G D3357-1G
TCIAD3357-5GEA 115 EUR InStock
TCIAD3357-5G TCIAD3357-1G
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,6-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD00064869
Numéro CAS: 73852-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&vid=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité