2-Bromo-5-chloropyridine
012730-100G 012730-25G
FLUO012730-100GEA 0 EUR InStock
FLUO012730-100G FLUO012730-25G
2-Bromo-5-chloropyridine
2-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Numéro MDL: MFCD00234006
Numéro CAS: 40473-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité