Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
T0630-25ML T0630-500ML
TCIAT0630-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0630-25ML TCIAT0630-500ML
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00020507
Numéro CAS: 3302-10-1
EINECS: 221-975-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d8d6d07e4af72d1ed4975644f9da3552995fc82&vid=3d8d6d07e4af72d1ed4975644f9da3552995fc82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité