Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluoropyridine


035863-1G 035863-5G
FLUO035863-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035863-1G FLUO035863-5G
3,5-Difluoropyridine
3,5-Difluoropyridine


Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C (1013 hPa)
Densité: 1.268 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03412222
Numéro CAS: 71902-33-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité