Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-3-chloro-2-pyridine

Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine

045182-250G 045182-50G
FLUO045182-250GEA 0 EUR InStock
FLUO045182-250G FLUO045182-50G
Amino-3-chloro-2-pyridine
Amino-3-chloro-2-pyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006238
Numéro CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité