3-Amino-6-méthylpyridine
Synonyms: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
012721-1G 012721-5G
FLUO012721-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012721-1G FLUO012721-5G
3-Amino-6-méthylpyridine
3-Amino-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833389
Numéro CAS: 3430-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité