5-Chloro-2-fluorpyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2303-25G C2303-5G
TCIAC2303-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2303-25G TCIAC2303-5G
5-Chloro-2-fluorpyridine ≥96.0% (par GC)
5-Chloro-2-fluorpyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD04112513
Numéro CAS: 1480-65-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&vid=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité