3-Méthyl-1-cyclohexène ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-3-Methylcyclohexene
M1034-25ML M1034-500ML
TCIAM1034-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAM1034-25ML TCIAM1034-500ML
3-Méthyl-1-cyclohexène ≥93.0% (par GC)
3-Méthyl-1-cyclohexène
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: –124 °C
Densité: 0,805 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3°C
Numéro MDL: MFCD00001571
Numéro CAS: 591-48-0
EINECS: 209-717-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d54a652add3c4f169c51afa9855710f6a7fb2a17&vid=d54a652add3c4f169c51afa9855710f6a7fb2a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité