Acide 3-oxoglutarique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
K0006-25G K0006-250G
TCIAK0006-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAK0006-25G TCIAK0006-250G
Acide 3-oxoglutarique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-oxoglutarique
Formule: C₅H₆O₅
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 14,00068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&vid=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité