Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-4-dichloro-3,5-pyridine

Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine

024644-100G 024644-25G
FLUO024644-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024644-100G FLUO024644-25G
Amino-4-dichloro-3,5-pyridine
4-Amino-3,5-dichloropyridine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00125023
Numéro CAS: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité