4-Bromo-2-fluoropyridine
Attention
016230-1G 016230-5G
FLUO016230-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016230-1G FLUO016230-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112504
Numéro CAS: 128071-98-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité