Acide (4-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
M1252-25G M1252-5G
TCIAM1252-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM1252-25G TCIAM1252-5G
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039139
Numéro CAS: 5720-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&vid=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité