Sulfure de didodécyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1327-25G D1327-500G
TCIAD1327-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD1327-25G TCIAD1327-500G
Sulfure de didodécyle ≥96.0% (par GC)
Sulfure de didodécyle
Formule: C₂₄H₅₀S
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 0,844 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00008975
Numéro CAS: 2469-45-6
EINECS: 219-587-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=323a573a30d090641d3bc02804e02da5cedb745c&vid=323a573a30d090641d3bc02804e02da5cedb745c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité