Sulfure de dipentyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipentylsulphane
A0673-25G A0673-5G
TCIAA0673-25GEA 305 EUR InStock
TCIAA0673-25G TCIAA0673-5G
Sulfure de dipentyle ≥97.0% (par GC)
Sulfure de dipentyle
Formule: C₁₀H₂₂S
MW: 174,35 g/mol
Point d'ébullition: 45 - 47 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: –51.3 °C
Densité: 0,85538 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00027275
Numéro CAS: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&vid=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité