Sulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dipropyle sulfure
TCIAP0532-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAP0532-25ML
Sulfure de dipropyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dipropyle
Formule: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –102 °C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité