Acide glycolique ∼70% ∼12 mol/L ≥70%
Fournisseur: TCI
Danger
G0110-500G G0110-25G
TCIAG0110-500GEA 36.3 EUR InStock
TCIAG0110-500G TCIAG0110-25G
Acide glycolique ∼70% ∼12 mol/L ≥70%
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Densité: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656555a023b16a64b18827d4a35fd941db7187ff&vid=01e07267ead9238806aab28405ac286cb807fac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Total Acid 68.0 to 76.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité