4-(Méthylamino)phénol sulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Sulfate de bis(4-hydroxy-N-méthylanilinium)Metolbis(4-hydroxy-N-méthylanilinium) sufate
TCIAM0145-500GEA 140 EUR InStock
TCIAM0145-500G TCIAM0145-25G
4-(Méthylamino)phénol sulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Méthylamino)phénol sulfate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
MW: 344,39 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06046
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/44/28973444.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité