N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Réactif de Marshall
TCIAN0869-5GEA 55 EUR InStock
TCIAN0869-5G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
Merck Index: 12,06496
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/61/28990061.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
Nitrite ion detection test (Griess method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité