(S)-(-)-1-Octyne-3-ol ≥99.0% (par GC) unité de chaîne latérale oméga pour synthèse PG
Fournisseur: TCI
Attention
O0235-1G O0235-5G
TCIAO0235-1GEA 212 EUR InStock
TCIAO0235-1G TCIAO0235-5G
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol ≥99.0% (par GC) unité de chaîne latérale oméga pour synthèse PG
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 0,866 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00191475
Numéro CAS: 32556-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86b3df753c4500525ef4edfd24d38e0180ab9948&vid=88b7bed14a418795c87336e36b9a902b0afe3071&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité