1-Chloro-2-iodoéthane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
C1190-1G C1190-5G
TCIAC1190-1GEA 104 EUR InStock
TCIAC1190-1G TCIAC1190-5G
1-Chloro-2-iodoéthane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-2-iodoéthane
Formule: C₂H₄ClI
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –15.6 °C
Densité: 2,088 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041453
Numéro CAS: 624-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&vid=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité