Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ADA

Synonyms: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid

045151-100G 045151-500G
FLUO045151-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045151-100G FLUO045151-500G
ADA
ADA


Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité