2'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2426-25GEA 226 EUR InStock
TCIAA2426-25G TCIAA2426-5G
2'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2'-Aminoacétanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210388
Numéro CAS: 34801-09-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/28930607.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Light red powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité