N,N'-Diméthyléthylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
D0720-25ML D0720-5ML
TCIAD0720-25MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAD0720-25ML TCIAD0720-5ML
N,N'-Diméthyléthylenediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00008290
Numéro CAS: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ce2bfb138a409ad0829e55dad61c325d2c43ea1&vid=2ce2bfb138a409ad0829e55dad61c325d2c43ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité