Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)

Synonyms: N-Cyclohexyltaurine, CHES

045153-100G 045153-25G 045153-500G
FLUO045153-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045153-100G FLUO045153-25G FLUO045153-500G
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)


Formule: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207,29 g/mol
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité