Benzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0205-25G B0205-500G B0205-100G
TCIAB0205-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0205-25G TCIAB0205-500G TCIAB0205-100G
Benzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Numéro MDL: MFCD00007596
Numéro CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=699b10187ac5ba011809798e5c274f97e55675ab&vid=699b10187ac5ba011809798e5c274f97e55675ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité