Salicylohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0242-25G S0242-500G
TCIAS0242-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAS0242-25G TCIAS0242-500G
Salicylohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Salicylohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 290…291 °C
Densité: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007599
Numéro CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&vid=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité