Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodobenzoate de méthyle

Synonyms: 3-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-iodobenzoate

037328-100G 037328-25G
FLUO037328-100GEA 0 EUR InStock
FLUO037328-100G FLUO037328-25G
3-Iodobenzoate de méthyle
3-Iodobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061093
Numéro CAS: 618-91-7
EINECS: 210-570-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité