Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene-1,2-di(sulphonyl chloride)
B1128-1G B1128-25G B1128-5G
TCIAB1128-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB1128-1G TCIAB1128-25G TCIAB1128-5G
Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₄S₂
MW: 275,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059836
Numéro CAS: 6461-76-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a73a2cece766d2aa45d84d30efe63066a5e00716&vid=a73a2cece766d2aa45d84d30efe63066a5e00716&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité