1-Bromo-4-heptylbenzène ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1608-1G B1608-5G
TCIAB1608-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1608-1G TCIAB1608-5G
1-Bromo-4-heptylbenzène ≥96.0% (par GC) stabilisé
1-Bromo-4-heptylbenzène
Formule: C₁₃H₁₉Br
MW: 255,2 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00061115
Numéro CAS: 76287-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dab3043d1e3a6c21ebd6d6c043e44d7adaebd842&vid=dab3043d1e3a6c21ebd6d6c043e44d7adaebd842&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité