ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3'-méthoxyacétophénoneBromométhyl-m-méthoxyphénylcetoneα-Bromo-3-méthoxyacétophénone2-Bromo-1-(3-méthoxyphényl)éthane-1-one
TCIAM0815-25GEA 143 EUR InStock
TCIAM0815-25G TCIAM0815-5G
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point de fusion: 63…64,3 °C
Numéro MDL: MFCD00000199
Numéro CAS: 5000-65-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/85/28974285.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité