Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
006402-1G 006402-5G 006402-10G
FLUO006402-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006402-1G FLUO006402-5G FLUO006402-10G
Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C (1013 hPa)
Densité: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061154
Numéro CAS: 208173-19-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité