Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
006404-1G 006404-5G 006404-10G
FLUO006404-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006404-1G FLUO006404-5G FLUO006404-10G
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 190…191 °C (1013 hPa)
Densité: 1.499 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061156
Numéro CAS: 207981-46-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité