Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0759-5G F0759-1G
TCIAF0759-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAF0759-5G TCIAF0759-1G
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061293
Numéro CAS: 161622-05-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e095dcffad17b6480ac37551026a8de28f4dbd&vid=18e095dcffad17b6480ac37551026a8de28f4dbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité