2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0723-25G B0723-500G B0723-100G
TCIAB0723-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0723-25G TCIAB0723-500G TCIAB0723-100G
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 267 - 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040484
Numéro CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&vid=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité